Ácido 3-clorobenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10876.14
A10876.22
A10876.36
A10876.14EA
29
EUR
A10876.14
A10876.22
A10876.36
Ácido 3-clorobenzoico ≥99%
Ácido 3-clorobenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 535-80-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Odour: Odourless
Melting Point: 154-160°
Boiling Point: 274-276°
Beilstein Reference: 907218
Merck Reference: 14,2123
MDL No.: MFCD00002491
Formula:
C₇H₅ClO₂ Pto. Ebullición: 274…276 °C Pto. de fusión: 154…160 °C Densidad: 1,496 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002491 Núm. CAS: 535-80-8 EINECS: 208-618-4 Índice Merck: 14,2123 |