Ácido 4-clorobenzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido p-clorobenzoico
159250010 159250250 159252500
ACRO159250010EA 136 EUR
ACRO159250010 ACRO159250250 ACRO159252500
Ácido 4-clorobenzoico 99%
Ácido 4-clorobenzoico
Formula: C₇H₅ClO₂
Pto. Ebullición: 287 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 240…243 °C
Densidad: 1,535 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 238 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002531
Núm. CAS: 74-11-3
EINECS: 200-805-9
Índice Merck: 13,02144
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 243 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Cadmium (Cd) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Nitrogen (N) ≤0.001 %
Zinc (Zn) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Free alkali (NaOH) ≤2.5 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)