Ácido 4-clorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido p-clorobenzoico
A15135.0B
A15135.30
A15135.0BEA
126
EUR
A15135.0B
A15135.30
Ácido 4-clorobenzoico ≥98%
Ácido 4-clorobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 74-11-3
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 238°(460°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 275°
Beilstein Reference: 907196
Merck Reference: 14,2125
MDL No.: MFCD00002531
Formula:
C₇H₅ClO₂ Pto. Ebullición: 275 °C Pto. de fusión: 239…243 °C Densidad: 1,54 Pto. de inflamación: 238 °C (460 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000258 Núm. CAS: 74-11-3 EINECS: 200-805-9 Índice Merck: 14,2125 |