Ácido 4-cloroantranilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
103320250 103321000
ACRO103320250EA 55.3 EUR
ACRO103320250 ACRO103321000
Ácido 4-cloroantranilico 98%
Ácido 4-cloroantranilico
Formula: C₇H₆ClNO₂
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 231…235 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007778
Núm. CAS: 89-77-0
EINECS: 201-938-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 235 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %