Ácido 4-cloroantranilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10201.18
A10201.14
A10201.22
A10201.30
A10201.18EA
95.4
EUR
A10201.18
A10201.14
A10201.22
A10201.30
Ácido 4-cloroantranilico 98%
Ácido 4-cloroantranilico
Purity: 98%
CAS No.: 89-77-0
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: ca 232° dec.
Beilstein Reference: 743349
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 232 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007778 Núm. CAS: 89-77-0 EINECS: 201-938-5 |