Ácido 5-cloroantranilico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-5-chlorobenzoic acid
A14329.06
A14329.14
A14329.22
A14329.06EA
42.3
EUR
A14329.06
A14329.14
A14329.22
Ácido 5-cloroantranilico 98%
Ácido 5-cloroantranilico
Purity: 98%
CAS No.: 635-21-2
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: ca 208° dec.
Beilstein Reference: 639027
Formula:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171,58 g/mol Pto. de fusión: ∼ 208 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007838 Núm. CAS: 635-21-2 EINECS: 211-230-8 |