Ácido 6-cloroantranilico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
300500010 300500100
ACRO300500010EA 34.2 EUR
ACRO300500010 ACRO300500100
Ácido 6-cloroantranilico 99%
Ácido 6-cloroantranilico
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 143…147 °C
Número MDL: MFCD00051530
Núm. CAS: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %