Ácido 6-cloroantranilico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10890.14
A10890.06
A10890.09
A10890.14EA
352
EUR
A10890.14
A10890.06
A10890.09
Ácido 6-cloroantranilico ≥98%
Ácido 6-cloroantranilico
Purity: 98%
CAS No.: 2148-56-3
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 2804041
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 149…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051530 Núm. CAS: 2148-56-3 EINECS: 218-416-8 |