Ácido 5-amino-2-clorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14501.14
L14501.22
L14501.14EA
62.3
EUR
L14501.14
L14501.22
Ácido 5-amino-2-clorobenzoico ≥98%
Ácido 5-amino-2-clorobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 89-54-3
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 2090422
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 185 °C (desc.) Densidad: 1,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007845 Núm. CAS: 89-54-3 EINECS: 201-916-5 |