Ácido 4-amino-3,5-diclorobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A14982.06
A14982.14
A14982.06EA
40.7
EUR
A14982.06
A14982.14
Ácido 4-amino-3,5-diclorobenzoico 98%
Ácido 4-amino-3,5-diclorobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 56961-25-2
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 2805751
Formula:
C₇H₅Cl₂NO₂ MW: 206,03 g/mol Pto. de fusión: ∼ 290 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017091 Núm. CAS: 56961-25-2 EINECS: 260-468-9 |