Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Mesalazine EP Impurity Q
161480050 161480250
ACRO161480050EA 171 EUR
ACRO161480050 ACRO161480250
Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico 98%
Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Pto. de fusión: 183…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007069
Núm. CAS: 3970-35-2
EINECS: 223-590-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
HPLC ≥97.5 %
GC ≥92 %
Specific optical rotation -31° to -35° (20 °C, 589 nm) (neat)