Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Mesalazine EP Impurity Q
L14954.03
L14954.06
L14954.03EA
59.5
EUR
L14954.03
L14954.06
Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico ≥98%
Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 3970-35-2
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 182-186°
Beilstein Reference: 645427
MDL No.: MFCD00007069
Formula:
C₇H₄ClNO₄ MW: 201.57 g/mol Pto. de fusión: 182…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007069 Núm. CAS: 3970-35-2 EINECS: 223-590-3 |