Ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
109651000 109655000
ACRO109651000EA 44.6 EUR
ACRO109651000 ACRO109655000
Ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico 98%
Ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄ClNO₄
Pto. de fusión: 139…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007209
Núm. CAS: 99-60-5
EINECS: 202-771-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %