Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
154691000 154695000
ACRO154691000EA 41.3 EUR
ACRO154691000 ACRO154695000
Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico 99+%
Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Pto. de fusión: 164…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007294
Núm. CAS: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %