Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13754.06 A13754.22 A13754.36
A13754.06EA 26.1 EUR
A13754.06 A13754.22 A13754.36
Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico ≥98%
Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico
Purity: 98+% CAS No.: 2516-96-3 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1877474 MDL No.: MFCD00007294
Formula: C₇H₄ClNO₄
Pto. de fusión: 166…168 °C
Densidad: 0,4 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007294
Núm. CAS: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7