Ácido 2-cloro-6-nitrobenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17059.03
L17059.06
L17059.03EA
75.4
EUR
L17059.03
L17059.06
Ácido 2-cloro-6-nitrobenzoico ≥99%
Ácido 2-cloro-6-nitrobenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 5344-49-0
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 161-166°
Beilstein Reference: 2694949
MDL No.: MFCD00100425
Formula:
C₇H₄ClNO₄ Pto. de fusión: 161…166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00100425 Núm. CAS: 5344-49-0 EINECS: 226-287-4 |