Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
109680100 109681000
ACRO109680100EA 20.4 EUR
ACRO109680100 ACRO109681000
Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico 99%
Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Pto. de fusión: 136…139 °C
Densidad: 1,593 g/cm³ (18 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007290
Núm. CAS: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm