Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12493.06
A12493.14
A12493.22
A12493.06EA
23.3
EUR
A12493.06
A12493.14
A12493.22
Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico ≥99%
Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 2516-95-2
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 1963952
MDL No.: MFCD00007290
Formula:
C₇H₄ClNO₄ Pto. de fusión: 136…140 °C Densidad: 1,593 g/cm³ (18 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007290 Núm. CAS: 2516-95-2 EINECS: 219-738-1 |