Recipiente con tapa a presión
Proveedor: KARTELL
2580 2585
KART2580EA 179 EUR
KART2580 KART2585
Recipiente con tapa a presión
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
PS, clear, with translucent PE snap lid.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Easy to clean
Ideal as general specimen containers.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904