Ácido 4-cloro-2-nitrobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12872.14 A12872.22
A12872.14EA 16 EUR
A12872.14 A12872.22
Ácido 4-cloro-2-nitrobenzoico ≥97%
Ácido 4-cloro-2-nitrobenzoico
Purity: 97% CAS No.: 6280-88-2 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 2051370 MDL No.: MFCD00007214
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Pto. de fusión: 142…146 °C
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007214
Núm. CAS: 6280-88-2
EINECS: 228-483-5