Ácido 2-cloro-3,5-dinitrobenzoico, (max. 5% H₂O) 97% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15675.14
A15675.22
A15675.14EA
23.8
EUR
A15675.14
A15675.22
Ácido 2-cloro-3,5-dinitrobenzoico, (max. 5% H₂O) 97% (dry weight)
Ácido 2-cloro-3,5-dinitrobenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 2497-91-8
Molecular Formula: C7H3ClN2O6
Formula Weight: 246.56
Melting Point: 196-201°
Beilstein Reference: 2146480
Formula:
C₇H₃ClN₂O₆ Pto. de fusión: 196…201 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007070 Núm. CAS: 2497-91-8 EINECS: 219-684-9 |