Ácido 5-clorovanílico tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12841.06
A12841.14
A12841.06EA
60.7
EUR
A12841.06
A12841.14
Ácido 5-clorovanílico tech. 90%, grado técnico
Ácido 5-clorovanílico
Purity: 90%
CAS No.: 62936-23-6
Molecular Formula: C8H7ClO4
Formula Weight: 202.60
Melting Point: 242-248°
Beilstein Reference: 2648897
Formula:
C₈H₇ClO₄ Pto. de fusión: 242…248 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016531 Núm. CAS: 62936-23-6 EINECS: 263-766-7 |