Ácido 4-clorosalicilico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
179840050 179840250 179841000
ACRO179840050EA 30.1 EUR
ACRO179840050 ACRO179840250 ACRO179841000
Ácido 4-clorosalicilico 98%
Ácido 4-clorosalicilico
Formula: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Pto. de fusión: 209…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002449
Núm. CAS: 5106-98-9
EINECS: 225-829-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 209 to 213 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %