4-Cloro-1,3-difluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Chloro-2,4-difluorobenzene
A15495.09
A15495.18
A15495.30
A15495.09EA
34.5
EUR
A15495.09
A15495.18
A15495.30
4-Cloro-1,3-difluorobenceno ≥98%
4-Cloro-1,3-difluorobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 1435-44-5
Molecular Formula: C6H3ClF2
Formula Weight: 148.54
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4750
Odour: Aromatic
Melting Point: -26°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 2081077
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042569
Formula:
C₆H₃ClF₂ MW: 148,54 g/mol Pto. Ebullición: 126…127 °C Pto. de fusión: –26 °C Densidad: 1,353 Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042569 Núm. CAS: 1435-44-5 ADR: 3,III |