4-Cloro-1,2-difluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,4-Difluorochlorobenzene
A12924.06
A12924.14
A12924.22
A12924.06EA
38.1
EUR
A12924.06
A12924.14
A12924.22
4-Cloro-1,2-difluorobenceno ≥98%
4-Cloro-1,2-difluorobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 696-02-6
Molecular Formula: C6H3ClF2
Formula Weight: 148.54
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4745
Odour: Aromatic
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 2081081
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042572
Formula:
C₆H₃ClF₂ MW: 148,54 g/mol Pto. Ebullición: 128…130 °C Densidad: 1,350 Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042572 Núm. CAS: 696-02-6 ADR: 3,III |