1-Cloro-4-fluorobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
208200250 208200050
ACRO208200250EA 55.3 EUR
ACRO208200250 ACRO208200050
1-Cloro-4-fluorobenceno 98%
1-Cloro-4-fluorobenceno
Formula: C₆H₄ClF
Pto. Ebullición: 129 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –21,5 °C
Densidad: 1,226 g/cm³
Pto. de inflamación: 29 °C
Número MDL: MFCD00000603
Núm. CAS: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
UN: 1993
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %