1-Cloro-4-fluorobenceno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
A13690.14 A13690.22 A13690.36
A13690.14EA 43.8 EUR
A13690.14 A13690.22 A13690.36
1-Cloro-4-fluorobenceno 98%
1-Cloro-4-fluorobenceno
Refractive Index: 1.4950
Beilstein Reference: 1904542
Formula: C₆H₄ClF
MW: 130,55 g/mol
Pto. Ebullición: 129…130 °C
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,228
Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000603
Núm. CAS: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
ADR: 3,III