2-Cloro-4-fluorobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15345.03 A15345.06
A15345.03EA 16.5 EUR
A15345.03 A15345.06
2-Cloro-4-fluorobenzaldehído ≥97%
2-Cloro-4-fluorobenzaldehído
Purity: 97% CAS No.: 84194-36-5 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 60-63° Boiling Point: 118-120°/50mm Beilstein Reference: 3537704 MDL No.: MFCD00042527
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Pto. Ebullición: 118…120 °C (50 mmHg)
Pto. de fusión: 60…63 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042527
Núm. CAS: 84194-36-5