2-Cloro-6-fluorobenzaldehído 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
161510250 161511000 161515000
ACRO161510250EA 22.5 EUR
ACRO161510250 ACRO161511000 ACRO161515000
2-Cloro-6-fluorobenzaldehído 95%
2-Cloro-6-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 34…39 °C
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003306
Núm. CAS: 387-45-1
EINECS: 206-860-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥94 %
Specific optical rotation +113° to +119° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)