2-Cloro-6-fluorobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A10513.14
A10513.22
A10513.14EA
32.8
EUR
A10513.14
A10513.22
2-Cloro-6-fluorobenzaldehído ≥97%
2-Cloro-6-fluorobenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 387-45-1
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 101°(213°F)
Melting Point: 35-39°
Boiling Point: 91-93°/10mm
Beilstein Reference: 2245530
MDL No.: MFCD00003306
Formula:
C₇H₄ClFO MW: 158,56 g/mol Pto. Ebullición: 91…93 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 35…39 °C Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003306 Núm. CAS: 387-45-1 EINECS: 206-860-5 |