4-Cloro-2-fluorobenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
290620050
290620250
ACRO290620050EA
116
EUR
ACRO290620050
ACRO290620250
4-Cloro-2-fluorobenzaldehído 99%
4-Cloro-2-fluorobenzaldehído
Formula:
C₇H₄ClFO Pto. de fusión: 58…61 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143282 Núm. CAS: 61072-56-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to light beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 57 to 61 °C |
GC | ≥98.5 % |