4-Cloro-2-fluorobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16110.06
A16110.09
A16110.06EA
121
EUR
A16110.06
A16110.09
4-Cloro-2-fluorobenzaldehído ≥98%
4-Cloro-2-fluorobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 61072-56-8
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 3537705
Formula:
C₇H₄ClFO Pto. de fusión: 58…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143282 Núm. CAS: 61072-56-8 |