4-Cloro-3-fluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
294140050 294140250
ACRO294140050EA 60 EUR
ACRO294140050 ACRO294140250
4-Cloro-3-fluorobenzaldehído 98%
4-Cloro-3-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Pto. de fusión: 46…49 °C
Pto. de inflamación: 96,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143288
Núm. CAS: 5527-95-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %