2-Cloro-4-fluorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A15478.06 A15478.14
A15478.06EA 58.6 EUR
A15478.06 A15478.14
2-Cloro-4-fluorobenzonitrilo ≥98%
2-Cloro-4-fluorobenzonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 60702-69-4 Molecular Formula: C7H3ClFN Formula Weight: 155.56 Melting Point: 62-66° Beilstein Reference: 6323034 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00042523
Formula: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 62…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042523
Núm. CAS: 60702-69-4
EINECS: 262-384-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III