4-Cloro-2-fluorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L20160.03 L20160.06 L20160.14
L20160.03EA 21.6 EUR
L20160.03 L20160.06 L20160.14
4-Cloro-2-fluorobenzonitrilo ≥98%
4-Cloro-2-fluorobenzonitrilo
Purity: 98+% CAS No.: 57381-51-8 Molecular Formula: C7H3ClFN Formula Weight: 155.56 Melting Point: 58-61° Beilstein Reference: 4231142 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00143284
Formula: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143284
Núm. CAS: 57381-51-8
EINECS: 260-712-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III