Ácido 2-cloro-4-fluorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14953.06 A14953.14 A14953.22
A14953.06EA 29.1 EUR
A14953.06 A14953.14 A14953.22
Ácido 2-cloro-4-fluorobenzoico ≥98%
Ácido 2-cloro-4-fluorobenzoico
Purity: 98% CAS No.: 2252-51-9 Molecular Formula: C7H4ClFO2 Formula Weight: 174.56 Melting Point: 183-187° Beilstein Reference: 1946215
Formula: C₇H₄ClFO₂
MW: 174.56 g/mol
Pto. de fusión: 183…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010615
Núm. CAS: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0