2-Cloro-4-fluoroanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 2106-02-7
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5540
Odour: Characteristic
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 2802559
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042530
Formula:
C₆H₅ClFN Pto. Ebullición: 191…192 °C Densidad: 1,219 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042530 Núm. CAS: 2106-02-7 EINECS: 218-282-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |