2-Cloro-6-fluoroanilina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
355820010 355820050
ACRO355820010EA 51.1 EUR
ACRO355820010 ACRO355820050
2-Cloro-6-fluoroanilina 99%
2-Cloro-6-fluoroanilina
Formula: C₆H₅ClFN
Pto. Ebullición: 67…69 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 31…32 °C
Densidad: 1,316 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040309
Núm. CAS: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %