3-Cloro-4-fluoroanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
211530250 211531000
ACRO211530250EA 31.9 EUR
ACRO211530250 ACRO211531000
3-Cloro-4-fluoroanilina 98%
3-Cloro-4-fluoroanilina
Formula: C₆H₅ClFN
Pto. Ebullición: 230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 42…47 °C
Densidad: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007767
Núm. CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %