3-Cloro-4-fluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11858.14 A11858.22 A11858.36
A11858.14EA 29.7 EUR
A11858.14 A11858.22 A11858.36
3-Cloro-4-fluoroanilina ≥98%
3-Cloro-4-fluoroanilina
Purity: 98+% CAS No.: 367-21-5 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Flash Point: 149°(300°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 227-230° Beilstein Reference: 1562786 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007767
Formula: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Pto. Ebullición: 227…230 °C
Pto. de fusión: 44…47 °C
Densidad: 1.420
Pto. de inflamación: 149 °C (300 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007767
Núm. CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III