3-Cloro-4-fluoroanilina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18752.0025
8.18752.0100
8.18752.0025EA
70
EUR
8.18752.0025
8.18752.0100
3-Cloro-4-fluoroanilina para síntesis, Sigma-Aldrich®
3-Cloro-4-fluoroanilina
Formula:
C₆H₅ClFN Pto. Ebullición: 230 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 41…44 °C Densidad: 1,226 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007767 Núm. CAS: 367-21-5 EINECS: 206-682-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Solubility | 10 g/l (20 °C) |
Melting Point | 41 - 44 °C |
Molar Mass | 145.56 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 230 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.01 hPa (20 °C) |
Flash Point | 114 °C |
Density | 1.59 g/cm3 |
pH | 7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |