5-Cloro-2-fluoroanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20951.09
B20951.18
B20951.09EA
54.6
EUR
B20951.09
B20951.18
5-Cloro-2-fluoroanilina ≥97%
5-Cloro-2-fluoroanilina
Purity: 97%
CAS No.: 2106-05-0
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Boiling Point: 102-105°/20mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00069416
Formula:
C₆H₅ClFN Pto. Ebullición: 102…105 °C (20 mmHg) Densidad: 1,30 Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00069416 Núm. CAS: 2106-05-0 EINECS: 218-284-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |