2,6-Dicloro-4-fluorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A16193.06
A16193.22
A16193.06EA
40.5
EUR
A16193.06
A16193.22
2,6-Dicloro-4-fluorofenol ≥98%
2,6-Dicloro-4-fluorofenol
Purity: 98%
CAS No.: 392-71-2
Molecular Formula: C6H3Cl2FO
Formula Weight: 180.99
Flash Point: 103°(217°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 142°/100mm
Beilstein Reference: 2046856
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010675
Formula:
C₆H₃Cl₂FO MW: 180,99 g/mol Pto. Ebullición: 142 °C (100 mmHg) Pto. de fusión: 47…51 °C Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010675 Núm. CAS: 392-71-2 UN: 3261 ADR: 8,III |