1,3-Dicloro-5-iodobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dichloroiodobenzene
A13192.06
A13192.14
A13192.22
A13192.06EA
46.1
EUR
A13192.06
A13192.14
A13192.22
1,3-Dicloro-5-iodobenceno ≥99%
1,3-Dicloro-5-iodobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 3032-81-3
Molecular Formula: C6H3Cl2I
Formula Weight: 272.90
Melting Point: 55-59°
Boiling Point: 127°/20mm
MDL No.: MFCD00001047
Formula:
C₆H₃Cl₂I Pto. Ebullición: 127 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 55…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001047 Núm. CAS: 3032-81-3 EINECS: 221-216-3 |