1-Cloro-2-iodobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
249460050 249460500
ACRO249460050EA 31.1 EUR
ACRO249460050 ACRO249460500
1-Cloro-2-iodobenceno 99%
1-Cloro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₄ClI
Pto. Ebullición: 234 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1 °C
Densidad: 1,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001033
Núm. CAS: 615-41-8
EINECS: 210-423-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6330 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %