1-Cloro-2-iodobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18255.09
A18255.14
A18255.22
A18255.09EA
38.2
EUR
A18255.09
A18255.14
A18255.22
1-Cloro-2-iodobenceno ≥99%
1-Cloro-2-iodobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 615-41-8
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 111°(231°F)
Refractive Index: 1.6345
Melting Point: 1°
Boiling Point: 108-110°/15mm
Beilstein Reference: 1905116
MDL No.: MFCD00001033
Formula:
C₆H₄ClI Pto. Ebullición: 108…110 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 1 °C Densidad: 1,954 Pto. de inflamación: 111 °C (231 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001033 Núm. CAS: 615-41-8 EINECS: 210-423-4 |