1-Cloro-3-iodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Chloroiodobenzene
A15567.06
A15567.14
A15567.22
A15567.06EA
44.9
EUR
A15567.06
A15567.14
A15567.22
1-Cloro-3-iodobenceno ≥98%
1-Cloro-3-iodobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 625-99-0
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.6310
Boiling Point: 228°
Beilstein Reference: 1904539
MDL No.: MFCD00001046
Formula:
C₆H₄ClI Pto. Ebullición: 228 °C Pto. de fusión: 54,5 °C Densidad: 1,927 Pto. de inflamación: 102 °C (216 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001046 Núm. CAS: 625-99-0 EINECS: 210-920-6 |