1-Cloro-4-iodobenceno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
146480250 146481000
ACRO146480250EA 52.3 EUR
ACRO146480250 ACRO146481000
1-Cloro-4-iodobenceno 99%
1-Cloro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Pto. Ebullición: 226 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 52…55 °C
Densidad: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001053
Núm. CAS: 637-87-6
EINECS: 211-305-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm