1-Cloro-4-iodobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13459.14
A13459.22
A13459.36
A13459.14EA
45.7
EUR
A13459.14
A13459.22
A13459.36
1-Cloro-4-iodobenceno ≥99%
1-Cloro-4-iodobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 637-87-6
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 226-227°
Beilstein Reference: 1634414
MDL No.: MFCD00001053
Formula:
C₆H₄ClI Pto. Ebullición: 226…227 °C Pto. de fusión: 52…56 °C Densidad: 1,886 g/cm³ (57 °C) Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001053 Núm. CAS: 637-87-6 EINECS: 211-305-5 |