4-Cloro-2-iodoanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B25457.14 B25457.06
B25457.14EA 398 EUR
B25457.14 B25457.06
4-Cloro-2-iodoanilina ≥98%
4-Cloro-2-iodoanilina
Purity: 98% CAS No.: 63069-48-7 Molecular Formula: C6H5ClIN Formula Weight: 253.47 Flash Point: 110(230°F) Melting Point: 41-44° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01863737
Formula: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Pto. de fusión: 41…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863737
Núm. CAS: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III